CLS354536
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 25 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Synonim(y):
kolba do hodowli komórkowych, plastikowa kolba do hodowli komórkowych, kolba powlekana
About This Item
Polecane produkty
Materiały
rectangular flask
Właściwości
vented Cap
canted neck
opakowanie
pkg of 10 ea (1 pack of 10)
producent / nazwa handlowa
Corning 354536
pojemność
25 cm2
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)