Kluczowe dokumenty
CLS354483
Corning® BioCoat 24 well plates
Tissue Culture (TC)-treated surface clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane)pkg of 24 ea (2 packs of 24)Tissue Culture (TC)-treated surface
Synonim(y):
Płytka do hodowli komórek, płytka do hodowli komórek powlekana tworzywem sztucznym
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Nazwa produktu
Corning® BioCoat Growth Factor Reduced Matrigel® Invasion Chamber, clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane), well size 24 wells
Materiały
clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane)
Właściwości
lid: no
opakowanie
pkg of 24 ea (2 packs of 24)
producent / nazwa handlowa
Corning 354483
rozmiar dołka
24 wells
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Hodowla komórkowa
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)