CLS354403
Corning® BioCoat™ Fibronectin Culture Dish
diam. 60 mm
Synonim(y):
Naczynie do hodowli komórek, plastikowe naczynie do hodowli komórek, powlekane naczynie do hodowli komórek
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 20 ea (4 packs )
producent / nazwa handlowa
Corning 354403
Średnica
60 mm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)