CLS354008
Corning® Fibronectin
from human, pack of 1 mg
Synonim(y):
Matryca WE, Powłoka z fibronektyny
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
opakowanie
pack of 1 mg
producent / nazwa handlowa
Corning 354008
Opis ogólny
Fibronektyna Corning, ludzka, 1 mg, jest stosowana jako cienka powłoka na powierzchniach hodowli tkankowych w celu promowania przyczepiania się, rozprzestrzeniania i proliferacji różnych typów komórek. Głównymi funkcjami fibronektyny wydają się być migracja komórkowa podczas gojenia się ran i rozwoju, regulacja wzrostu i różnicowania komórek oraz hemostaza/zakrzepica.
Jakość
Czystość = 90% metodą SDS-PAGE
Testowany pod kątem zdolności do promowania przyczepiania się i rozprzestrzeniania komórek BHK-21
Stwierdzono negatywny wpływ na bakterie, grzyby i mykoplazmę
Źródło
Ludzkie osocze.Materiał źródłowy przetestowany pod kątem antygenu zapalenia wątroby typu B i przeciwciała HIV-1.
Masa cząsteczkowa
440 kD (forma niezredukowana)
Przygotowanie i przechowywanie
Stabilny przez trzy miesiące w temperaturze od 2° do 8°C (liofilizowany) lub dwa tygodnie w temperaturze -20°C (rozpuszczony). Nie przechowywać w zamrażarce zabezpieczonej przed mrozem. Unikać wielokrotnego zamrażania
Obsługa
Zalecane stężenie - 1-5 μg/cm² powierzchni wzrostu do powlekania lub 5 μg/ml jako dodatek do pożywki
Formulacja
Liofilizowany z buforu CAPS zawierającego NaCl i CaCl2, pH 11,0
Jakość
Czystość = 90% metodą SDS-PAGE
Testowany pod kątem zdolności do promowania przyczepiania się i rozprzestrzeniania komórek BHK-21
Stwierdzono negatywny wpływ na bakterie, grzyby i mykoplazmę
Źródło
Ludzkie osocze.Materiał źródłowy przetestowany pod kątem antygenu zapalenia wątroby typu B i przeciwciała HIV-1.
Masa cząsteczkowa
440 kD (forma niezredukowana)
Przygotowanie i przechowywanie
Stabilny przez trzy miesiące w temperaturze od 2° do 8°C (liofilizowany) lub dwa tygodnie w temperaturze -20°C (rozpuszczony). Nie przechowywać w zamrażarce zabezpieczonej przed mrozem. Unikać wielokrotnego zamrażania
Obsługa
Zalecane stężenie - 1-5 μg/cm² powierzchni wzrostu do powlekania lub 5 μg/ml jako dodatek do pożywki
Formulacja
Liofilizowany z buforu CAPS zawierającego NaCl i CaCl2, pH 11,0
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)