Kluczowe dokumenty
CLS353872
Corning® Primaria Cell Culture Plate
size 96 well
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiały
flat clear polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid
producent / nazwa handlowa
Corning 353872
metody
cell culture | mammalian: suitable
rozmiar
96 well
typ wiązania
cell culture treated
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)