Kluczowe dokumenty
PHR3789
Polysorbate 20
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Polysorbate 20
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1547925
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of (5x1G)
Zastosowanie
pharmaceutical
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Klucz InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
527.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
275 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)