CLS353112
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 350 mL, straight neck, graduated, 50 ‑ 600 mL, cap, blue vented
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
Właściwości
cap blue vented
graduated 50 ‑ 600 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 353112
metody
cell culture | mammalian: suitable
pojemność
350 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS353112 | 4065269079187 |