CLS353014
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 50 mL, canted neck, graduated, 5 ‑ 40 mL, cap, blue plug seal
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
Właściwości
cap blue plug seal
graduated 5 ‑ 40 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 353014
metody
cell culture | mammalian: suitable
pojemność
50 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)