Kluczowe dokumenty
CLS3519
Corning® Netwells® accessories
white reagent tray
Synonim(y):
cell culture dishes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały
polystyrene plate
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
case of 200 ea
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 3519
rozmiar
1 well
kolor
white
Opis ogólny
Lids not included
White polystyrene reagent trays offer enhanced contrast when running colorimetric reactions
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)