CLS3479
Corning® NETWELL® 6 well plates
clear , polyester membrane, round wells, clear wells, polyester plate, sterile, pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
Synonim(y):
naczynia do hodowli tkankowych, płytki do hodowli tkankowych, wkładki do hodowli komórkowych, wkładki do płyt
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Corning® Netwell® inserts, membrane diam. 24 mm, membrane size 74 μm , mesh
Materiały
clear
clear wells
polyester membrane
polyester plate
round wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt
opakowanie
pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
producent / nazwa handlowa
Corning 3479
membrana śr.
24 mm
wymiary membrany
74 μm , mesh
rozmiar
6 wells , per insert
Opis ogólny
- Immunocytochemical staining
- Explant culture
- 3-D tissue culture
- Coarse filtration of cell suspension
Cechy i korzyści
- Corning® Netwell® inserts are 24mm diameter netwell inserts have 74μm polyester mesh bottoms attached to polystyrene to rings or housing.
- Supplied sterile and pre-loaded in 6-well microplates.
- 24mm Netwell inserts fit in Corning 50 mL plastic centrifuge tubes.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)