Kluczowe dokumenty
CLS339711L
Pyrex® graduated funnel, for 47 mm microfiltration assembly
capacity 1 L
Synonim(y):
pouring funnel
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
Materiały
glass housing
Właściwości
graduation
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning
pojemność
1 L
pojemność lejka
1000 mL
śr. szyjki
33-41 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)