Kluczowe dokumenty
CLS33601L
Pyrex® general purpose distilling apparatus, Pyrex stopper, ST joint
capacity 1 L, joint: ST/NS 19/38
Synonim(y):
Corning® 3360
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Połączenie
joint stopper27
joint: ST/NS19/38
producent / nazwa handlowa
Corning 3360-1L
pojemność
1 L
Opis ogólny
Zestaw do destylacji okresowej ogólnego przeznaczenia z możliwością dodawania wody przez zakorkowaną szyjkę Pyrex. Idealnie nadaje się do produkcji wsadowej wody destylowanej o wysokiej czystości. Kolba ma płaskie dno z boczną rurką doprowadzającą, zakończoną złączem. Rurki skraplacza mają średnicę zewnętrzną 10 mm.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)