CLS3121200
Pyrex® large top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
5.8L large top desiccator w/ 24/29 standard taper stopcock, 1/cs
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Właściwości
reusable
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 3121-200
Wysokość
296 mm
pojemność
5.8 L
śr. komory
115 mm
śr. wewn. kołnierza
223.5 mm
śr. płytki
190 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS3121200-1EA | 4061833875124 |