CLS3081200CO
Pyrex® large knob top desiccators
replacement cover for 5.8L large knob top desiccator, 1/cs
Synonim(y):
pokrywy eksykatorów, pokrywy osuszaczy
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 3081-200CO
przydatność
suitable for (general analytical work)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Uwaga: Jest to pokrywa wymienna do eksykatora Pyrex CLS3181200.
The Pyrex large knob top desiccators are designed for general analytical work. The large sturdy knob makes the cover easy to handle. Warning: Not for use with vacuum applications. Do not subject to heat or pressure.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)