CLS3022P500
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 500 mL
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
graduations 5 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3022P-500
wys. × śr. zewn.
360 mm × 54 mm
rozmiar
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.