CLS285518
Corning® cover glasses
square, No. 2, W × L 18 mm × 18 mm
Synonim(y):
coverslips, glass covers, slide covers
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
square
opakowanie
pack of 100 ea
case of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 2855-18
szer. × dł.
18 mm × 18 mm
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
- Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS285518-1000EA | 4061833882184 |
CLS285518-100EA | 4061833882191 |