Kluczowe dokumenty
CLS2975244
Corning® cover glasses
rectangular, No. 1, W × L 24 mm × 40 mm
Synonim(y):
coverslips, glass covers, slide covers
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
Materiały
borosilicate glass
rectangular
opakowanie
pack of 100 ea
case of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 2975-244
szer. × dł.
24 mm × 40 mm
typ wiązania
non-treated surface
Cechy i korzyści
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)