Kluczowe dokumenty
CLS284525
Corning® cover glasses
square, No. 1, W x L 25 mm x 25 mm
Synonim(y):
coverslips, glass covers, slide covers
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 200 ea
case of 2000 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 2845-25
rozmiar
25 (x) × 25 mm
grubość
0.12 mm
typ wiązania
non-treated surface
Cechy i korzyści
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)