CLS13951LHTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 1 L, with PBT high temperature caps
Synonim(y):
1395-1LHTC, media bottle, pyrex bottle
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
graduations 100 ‑ 900 mL graduation interval: 100 mL
wide mouth
opakowanie
case of 10 ea
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1395-1LHTC
butelka wys. × śr. zewn.
225 mm × 101 mm , approx
pojemność
1 L
dopasowywanie
GL 45 thread