Kluczowe dokumenty
CLL1221
Sigma-Aldrich
Linia komórkowa Safe Harbor Landing Pad limfocytów T Jurkat
human male peripheral blood (Source Disease: Acute T cell leukemia)
Synonim(y):
Linia komórkowa limfocytów T
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Nazwa produktu
Linia komórkowa Safe Harbor Landing Pad limfocytów T Jurkat,
pochodzenie biologiczne
human male peripheral blood (Source Disease: Acute T cell leukemia)
Poziom jakości
Formularz
frozen liquid (Vial of Frozen Cells)
tryb wzrostu
Suspension
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Profil STR tej linii komórkowej odpowiada profilowi jej macierzystej linii komórkowej 6398, nr katalogowy TIB-152. Limfocyty T Jurkat to ludzka linia komórkowa ostrego chłoniaka z komórek T wyizolowana pod koniec lat 70. z krwi obwodowej młodego mężczyzny cierpiącego na białaczkę z komórek T. Komórki te posiadają pseudodiploidalny kariotyp i charakteryzują się ekspresją CD3 oraz ekspresją CD3 po stymulacji. Komórki posiadają pseudodiploidalny kariotyp i zostały scharakteryzowane jako wykazujące ekspresję CD3 oraz, po stymulacji, interleukiny-2.
Opis linii komórkowej
Komórki te są ludzką linią komórkową ostrego chłoniaka T-komórkowego wyizolowaną z krwi obwodowej młodego mężczyzny cierpiącego na białaczkę T-komórkową. Komórki posiadają pseudodiploidalny kariotyp, wykazują ekspresję CD3 i, po stymulacji, IL-2.
Zastosowanie
Produkt ten jest ludzką linią komórkową limfocytów T Jurkat, w której kaseta lądowiska została zintegrowana z locus bezpiecznej przystani AAVS1 przy użyciu technologii 4785 Zinc Finger Nuclease. Gen fluorescencji mKATE2 został zintegrowany po promotorze EF1a i otoczony unikalnymi miejscami Cre-lox. Konstrukcja tej kasety pozwala na łatwą, szybką i niedrogą modyfikację genetyczną przy użyciu rekombinazy Cre. mKATE2 można łatwo wymienić na ładunek wybrany przez użytkownika przy użyciu rekombinazy Cre i wektora celującego z odpowiednimi miejscami lox. Komórki można następnie sortować za pomocą sortowania komórek aktywowanego fluorescencją (FACS) pod kątem utraty ekspresji mKATE2 jako surogatu udanej integracji wektora celującego. Około 7-10 dni jest wymagane do utraty sygnału mKATE2 w pomyślnie namierzonych komórkach. Szczegółowe protokoły znajdują się w biuletynie technicznym.
Cechy i korzyści
Komórki te zawierają gen fluorescencji mKATE2 otoczony unikalnymi miejscami Cre-lox wstawionymi do genu bezpiecznej przystani AAVS1. Komórki Jurkat są hodowane w zawiesinie z czasem podwojenia wynoszącym około 22 godzin.
Jakość
Tested for Mycoplasma, bacterial and fungal content, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification.
pożywka hodowlana
RPMI zmodyfikowany tak, aby zawierał 2 mM L-glutaminy, 10 mM HEPES, 1 mM pirogronianu sodu i 1500 mg / l wodorowęglanu sodu. Dodaj 10% FBS (numer katalogowy F2442).
Informacje prawne
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kimi Araki et al.
Nucleic acids research, 30(19), e103-e103 (2002-10-05)
The Cre-lox system is an important tool for genetic manipulation. To promote integrative reactions, two strategies using mutant lox sites have been developed. One is the left element/right element (LE/RE)-mutant strategy and the other is the cassette exchange strategy using
Huseyin Tas et al.
PloS one, 10(9), e0136963-e0136963 (2015-09-04)
We describe an optimized system for the easy, effective, and precise modification of the Escherichia coli genome. Genome changes are introduced first through the integration of a 1.3 kbp Landing Pad consisting of a gene conferring resistance to tetracycline (tetA)
Zhong-Wei Du et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 27(5), 1032-1041 (2009-05-06)
To circumvent the silencing effect of transgene expression in human embryonic stem cells (hESCs), we employed the Cre recombination-mediated cassette exchange strategy to target the silencing-resistant site in the genome. We have identified new loci that sustain transgene expression during