PE/CA-PJ41 (klon D2)
98020207, human oral squamous epithelium
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
PE/CA-PJ41 (klon D2), 98020207
pochodzenie biologiczne
human mouth (oral)
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak płaskonabłonkowy jamy ustnej
Opis linii komórkowej
PE/CA-PJ41 (klon D2) został uzyskany z nabłonka płaskonabłonkowego jamy ustnej 67-letniej pacjentki. Wykazano, że linia komórkowa, znana również jako Plaepi 41, wykazuje ekspresję cytokeratyny.
Zastosowanie
Badania nad rakiem
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 12
D7S820: 9,11
THO1: 7
TPOX: 8
vWA: 15,19
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 12
D7S820: 9,11
THO1: 7
TPOX: 8
vWA: 15,19
pożywka hodowlana
IDMEM + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:8, tj. wysiać 1-4 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)