Kluczowe dokumenty
PE/CA-PJ49
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 00060606, human tongue, squamous cell carcinoma. Epithelial-like morphology.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human mouth
opakowanie
tube of 5 μg 00060606-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00060606-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak płaskonabłonkowy jamy ustnej
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa raka płaskonabłonkowego PE/CA-PJ49 została uzyskana od 57-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej.
Zastosowanie
Komórki te mogą być stosowane w modelach inwazji in vitro raka płaskonabłonkowego jamy ustnej w celu oceny właściwości komórek zrębu, a także macierzy pozakomórkowej.
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Hodowle subkonfluentne (70-80%) podzielić w stosunku 1:4-1:8, tj. wysiewać przy 1-3 x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% tyrpsyny/EDTA, 37°C, 5%CO2.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)