Kluczowe dokumenty
SCC-9
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89062003, human mouth, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human mouth
opakowanie
tube of 5 μg 89062003-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89062003-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak płaskonabłonkowy języka
Opis linii komórkowej
25-letni mężczyzna. Wzrost został wzmocniony przez zastosowanie warstwy zasilającej z napromieniowanych promieniami X komórek STO.
pożywka hodowlana
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutaminy + 10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS) + 0,4 ug/ml hydrokortyzonu + 0,5mM pirogronianu sodu.
Rutyna subkultury
Rozdzielić konfluentne kultury 1:3 do 1:6 przy użyciu trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)