Kluczowe dokumenty
HF1-5
94101909, rat liver, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
HF1-5, 94101909
pochodzenie biologiczne
rat liver
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
100 chromosomes
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Hybryda szczurzego wątrobiaka [H5xFao]
Opis linii komórkowej
HF1-5 jest podklonem HF1 wybranym ze względu na jego zdolność do wzrostu w pożywce wolnej od glukozy. Reekspresji ulega cała grupa funkcji wątroby. NB. Komórki są trudne w hodowli, nie lubią ani niskiej, ani wysokiej gęstości i powinny być często przenoszone, mimo że rosną powoli.
Zastosowanie
Analiza genów i ekspresja funkcji wątroby.
pożywka hodowlana
Coon's modified Ham's F12 (lub Kaign's modified Ham's F12 + 45mg/L kwasu askorbinowego + 18mg/L inozytolu) + 2mM Glutaminy + 5% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić półpłynne (60%-70%) hodowle w stosunku 1:5, tj. wysiać 3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 37°C. Gęstość nasycenia osiąga się przy 5x1000 000 komórek/10cm szalki.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)