DCH-002 human cell line
IHW Number: 9182, 94082282
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human blood
pochodzenie etniczne
Thai
płeć
female
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Consanguineous: No
Homozygous: No
Opis linii komórkowej
This cell line is an Epstein-Barr Virus (EBV) transformed lymphoblastoid line and is part of the Human Leukocyte Antigen (HLA) Typed Collection maintained by the European Collection of Cell Cultures (ECACC). HLA-Typing Data is available for this cell line.
Profil DNA
A: 24 11
B: 18 15
HLA DRB1: 1502 1202
HLA DRB3: 301
HLA DRB5: 102
HLA DQAP: 1.2 4.2
HLA DQA1: 0101 0601
HLA DQB1: 0301 0501
HLA DPB1: 1301 2101
B: 18 15
HLA DRB1: 1502 1202
HLA DRB3: 301
HLA DRB5: 102
HLA DQAP: 1.2 4.2
HLA DQA1: 0101 0601
HLA DQB1: 0301 0501
HLA DPB1: 1301 2101
Profil serologiczny
HLA A: 24 11
HLA A ief: 24.1
HLA C: 7 8
HLA B: 18 75
HLA B ief: 18.1
HLA A ief: 24.1
HLA C: 7 8
HLA B: 18 75
HLA B ief: 18.1
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3x105 - 2x106 cells/ml, 5% CO2, 37 °C. Upon resuscitation remove cryoprotectant - centrifuge at 300 x g for 5 minutes and re-suspend the cell pellet in fresh culture medium.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma ograniczenia i może być dostarczana wyłącznie organizacjom akademickim i non-profit. Kwasy nukleinowe mogą być dostarczane wszystkim badaczom, w tym badaczom z organizacji komercyjnych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)