Kluczowe dokumenty
KYSE-410
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94072023, human esophagus, Epitheloid
Synonim(y):
Komórki KYSE0410, Komórki KYSE410
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human esophagus
opakowanie
tube of 5 μg 94072023-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94072023-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Hypotetraploid with 4% polyploidy
morfologia
Epitheloid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human oesophageal squamous cell carcinoma
Opis linii komórkowej
Utworzona ze słabo zróżnicowanego inwazyjnego raka płaskonabłonkowego przełyku wyciętego z przełyku szyjnego 51-letniego Japończyka przed leczeniem. Stwierdzono nadekspresję czynnika wzrostu wiążącego heparynę (hst-1) i cykliny D. Ta linia komórkowa została poddana eradykacji mykoplazmy w ECACC. Za pomocą analizy krótkich powtórzeń tandemowych (STR) -PCR nie można było wykryć chromosomu Y w tej linii komórkowej. Znane jest zjawisko, że linie komórkowe SSC mogą utracić chromosom Y.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 10,12
D5S818: 13
D7S820: 12
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 5-10% Płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Rozdzielać konfluentne kultury 1:5 do 1:10 dwa razy w tygodniu, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Czas podwojenia ~45h
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)