CHO/dhFr-
94060607, hamster ovary, Epithelial
About This Item
Polecane produkty
product name
CHO/dhFr-, 94060607
pochodzenie biologiczne
hamster ovary
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 20
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Produkty
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com
Eukariotyczne linie komórkowe pomagają w złożonych modyfikacjach potranslacyjnych i fałdowaniu rekombinowanych białek. Znajdź odpowiednie linie komórkowe do produkcji białek rekombinowanych.