Kluczowe dokumenty
EJG
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
bovine adrenal gland
opakowanie
tube of 5 μg 93051803-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93051803-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Endothelial
produkty
Factor VIII
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Śródbłonek rdzenia nadnerczy bydła
Opis linii komórkowej
Linia komórek bydlęcych została utworzona z tkanki rdzenia nadnerczy zdysocjowanej kolagenazą. Komórki wykazują morfologię śródbłonka naczyń włosowatych ze stosunkowo dużymi ciałami komórkowymi i wytwarzają czynnik VIII:C. Testy na obecność BVDV wykazały, że linia komórkowa wytwarza zarówno wykrywalne antygeny BVDV, jak i zakaźny wirus BVDV.
Zastosowanie
Badania krzepliwości krwi
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Podziel subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:6, tj. wysiewając 2-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C. Podawać komórki co 5 do 7 dni.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)