A10-85
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat nerve
opakowanie
tube of 5 μg 93040117-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93040117-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 42
morfologia
Epithelial-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Glejak szczura
Opis linii komórkowej
Linia komórek glejaka A10-85 jest podklonem komórek A10, które pierwotnie powstały z linii macierzystej IA2 poprzez zmniejszenie stężenia surowicy z 15% do 10%. Linia macierzysta IA2 pochodzi z glejaka mózgu szczura indukowanego przezłożyskowo przez etylonitrozomocznik (inbred BDIxrats). Komórki A10-85 tworzą procesy w odpowiedzi na cAMP. GAPDH może być indukowany przez bursztynian hydrokortyzonu, a dobry wzrost uzyskano w pożywce półstałej. Wstrzyknięcie komórek do zwierząt syngenicznych spowodowało powstanie złośliwych guzów astrocytarnych po krótkim okresie utajenia.
Zastosowanie
Eksperymentalne modele nowotworów, badania nad kancerogenezą
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:50 do 1:100 wysiewając 5x10 000 do 1x100 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)