WIL2.NS.6TG
93031001, human spleen, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
WIL2.NS.6TG, 93031001
pochodzenie biologiczne
human spleen
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki kaukaski limfocyt B
Opis linii komórkowej
Ludzki limfocyt B niewydzielający Ig, wrażliwy na HAT, oporny na 6-tioguaninę. Pochodzi z linii macierzystej WIL2.NS (numer katalogowy Sigma. 90112121).
Zastosowanie
Immortalizacja ludzkich limfocytów B stymulowanych antygenem poprzez hybrydyzację somatyczną
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 5x1,000-5x10,000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)