About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
A.704, 93020513
pochodzenie biologiczne
human kidney
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46, aneuploid
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human kidney adenocarcinoma
Opis linii komórkowej
Derived from 78-year-old male. Does not produce tumours in nude mice.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-2x100,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)