L6.G8.C5
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92121114, rat muscle, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat muscle
opakowanie
tube of 5 μg 92121114-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92121114-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mioblast mięśnia szkieletowego szczura
Opis linii komórkowej
Podklon L6, linii komórkowej mięśni uda szczura. Po osiągnięciu zbieżności komórki łączą się, tworząc miotuby i widoczne są drgania. Po połączeniu hodowli nie można ich ponownie sklonować.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić półstężałe kultury do gęstości siewu 1,5-2x1,000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Komórki łączą się po osiągnięciu konfluencji, tworząc miotuby. Aby zapobiec fuzji, należy utrzymywać hodowle w stanie subkonfluentnym i powtarzać klonowanie co 6-8 tygodni.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)