Kluczowe dokumenty
ND15
92090907
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Rat Hybridoma nerve
opakowanie
tube of 5 μg 92090907-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92090907-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Neuronal
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Neuroblastoma myszy x hybryda neuronów szczura
Opis linii komórkowej
Hybrydowa linia komórkowa ND15 została uzyskana po fuzji pierwotnych neuronów zwoju grzbietowo-korzeniowego (DRG) szczura z N18Tg2, mysią linią neuroblastoma (C1300) oporną na azaguaninę. Hybrydy wrażliwe na HAT zostały wybrane i sklonowane przez rozcieńczenie ograniczające. Komórki wykazują ekspresję wszystkich izoform N-CAM, ale nie wykazują formy embrionalnej. Można wykryć marker Thy 1.1, P31 i PrPc, a także słabszą ekspresję F3 i Thy-3. Podczas różnicowania w pożywce wolnej od surowicy można wykryć podwyższony poziom Thy-2.
Zastosowanie
Badanie różnicowania neuronów, adhezji komórek i ekspresji białek neuronalnych
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewać w ilości 1-3x10 000 komórek/cm2 poprzez aspirację lub delikatne stukanie w komórki; 5%CO2; 37°C. Komórki są lekko przytwierdzone, dlatego użycie trypsyny nie jest konieczne.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)