Kluczowe dokumenty
GAD-1
Reactivity: Anti-Glutamic acid decarboxylase, 92020601
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
Sp2/0
Reaktywność
Anti-Glutamic acid decarboxylase
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz Sp2/0 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego pochodzącej od kurcząt, myszy, szczurów, królików, kotów i małp makaków.
Immunogen
Dekarboksylaza kwasu glutaminowego
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 2-6x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)