Kluczowe dokumenty
G-402
90112715, human kidney, Epithelial-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
G-402, 90112715
pochodzenie biologiczne
human kidney
opakowanie
tube of 5 μg 90112715-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90112715-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 47
morfologia
Epithelial-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki leiomyoblastoma nerki rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Pochodzi z guza 9-miesięcznej kobiety rasy kaukaskiej. Wysoce transformowany i rośnie w miękkim agarze.
Zastosowanie
Badania nad transformacją i nowotworotwórczością
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 9,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 10
vWA: 13,17
pożywka hodowlana
McCoy's 5a + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:6, tj. wysiewając 2-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Zmieniaj pożywkę co 4 dni.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)