About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
CCD-39Lu, 90110512
pochodzenie biologiczne
human lung
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 46
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzkie płuca rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Pochodzi z eksplantatu płuc niemowlęcia rasy kaukaskiej z łagodną chorobą błony szklistej i niedotlenieniem.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,17
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,17
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:3, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)