Kluczowe dokumenty
311
90070547, insect embryo, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne:
insect embryo
tryb wzrostu:
Semi-adherent
kariotyp:
Not specified
morfologia:
Not specified
produkty:
Not specified
receptory:
Not specified
Nazwa produktu
311, 90070547
pochodzenie biologiczne
insect embryo
tryb wzrostu
Semi-adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Drosophila embryo
Opis linii komórkowej
Derived from embryonic cells of Drosophila melanogaster. Useful for virus studies, particularly picornaviruses and rhabdoviruses.
Zastosowanie
Virus studies: picornaviruses, rhabdoviruses
pożywka hodowlana
Schneider′s Drosophila medium + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. Cells may semi-adhere to the tissue culture flask, shake gently to dislodge; culture at 25°C; No CO2.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)