L5178Y-R
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse lymph
opakowanie
tube of 5 μg 90062802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90062802-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Chłoniak myszy DBA/2
Opis linii komórkowej
Pochodzą z guza grasicy indukowanego u myszy DBA/2 przez metylocholantren. Komórki zostały przystosowane do wzrostu in vitro. Komórki te były szeroko stosowane w badaniach toksyczności i promieniowania.
pożywka hodowlana
Fischera + 2 mM glutaminy + 10% surowicy końskiej (HS)
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać na poziomie od 30 000 do 700 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 C. Komórki rosną jako małe grudki.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)