Kluczowe dokumenty
LA-4
90040512, mouse lung, Epithelial-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
LA-4, 90040512
pochodzenie biologiczne
mouse lung
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Unstable, range 38-256 chromosomes
morfologia
Epithelial-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Gruczolak płuc myszy A/He
Opis linii komórkowej
Wyizolowane z indukowanego uretanem gruczolaka płuc 28-tygodniowej myszy szczepu A/He. Komórki zawierają wysoki poziom 14C-choliny w lecytynie. W niektórych hodowlach zaobserwowano cząsteczki typu C.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
Ham's F12 + 2mM Glutamina + 1% Nieistotne Aminokwasy (NEAA) + 15% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:3, tj. wysiać 3-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)