Kluczowe dokumenty
BUD-8
90031532, human skin, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
BUD-8, 90031532
pochodzenie biologiczne
human skin
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Diploid
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzkie fibroblasty skóry rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Pochodzą z normalnej skóry 56-letniej kobiety rasy kaukaskiej. Komórki te są bardzo wrażliwe na ludzki interferon i zostały zaproponowane jako standard do jego oznaczania.
Zastosowanie
Test interferonu
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:2, tj. wysiewać przy 4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)