Kluczowe dokumenty
Y13-238
Reactivity: Anti-p21 Protein, Harvey Murine Sarcoma Virus, 89111411
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Rat x Rat Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 89111411-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89111411-1VL
ImmunoDon
Osborne-Mendel rat spleen
Szpiczak
Y3Ag1.2.3
Reaktywność
Anti-p21 Protein, Harvey Murine Sarcoma Virus
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Szczur Y3Ag1.2.3 x Szczur Osborne-Mendel śledziona
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko białku transformującemu o masie 21 kDa (p21) kodowanemu przez gen v-ras wirusa Harvey Murine Sarcoma Virus. Reaguje również z białkiem p21 kodowanym przez BALB-MuSV i białkiem fuzyjnym gag-ras o masie 29 kDa kodowanym przez Ra-SV.
Immunogen
Syngeniczne komórki NRK transformowane Ha-MuSV
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki częściowo się połączą. Wytrząśnij komórki lub użyj trypsyny, aby usunąć komórki z kolby
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)