Kluczowe dokumenty
HRA-19
10012802, human colon, Epithelial
Synonim(y):
HRA, HRA19
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
HRA-19, 10012802, from human colon
pochodzenie biologiczne
human colon
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
Pochodzenie linii komórkowej
Human colorectal adenocarcinoma
Profil DNA
STR-PCR Data:
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9,12
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 16
pożywka hodowlana
DMEM (High glucose Sigma D6546) + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 weekly using 0.05% trypsin/EDTA; 7.5% CO2; 37 °C.Suggested seeding density 2-4x10,000 cells/cm2.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)