Kluczowe dokumenty
AK-D
89071903, feline lung, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
AK-D, 89071903
pochodzenie biologiczne
feline lung
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Diploid
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Płuco płodu kota w normie
Opis linii komórkowej
Klonalna pochodna masowych hodowli płuc płodowych kotów po 14 pasażach in vitro. Podatny na panleukopenię, opryszczkę kotów i pikornawirusy kotów.
Zastosowanie
Badania nad wirusami: panleukopenia, opryszczka kotów i pikornawirusy kotów
pożywka hodowlana
Ham's F12 + 2mM Glutamina + 1% Aminokwasy nieistotne (NEAA) + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:5, tj. wysiać 2-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny i 0,03% EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)