Kluczowe dokumenty
Zarodek kaczki
89051503, duck embryo, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
Zarodek kaczki, 89051503
pochodzenie biologiczne
duck embryo
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Zarodek kaczki Pekin
Opis linii komórkowej
Używany do rozmnażania kilku wirusów, w tym St Louis, wschodniego końskiego i kalifornijskiego zapalenia mózgu; czynnik zapalenia jelit wirusa kaczki; również do przygotowania żywej szczepionki przeciwko wirusowi różyczki.
Zastosowanie
Badania nad rozwojem szczepionek i replikacją wirusów: różyczka, wirus zapalenia jelit kaczki
pożywka hodowlana
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamina + 1% Aminokwasy nieistotne (NEAA) + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:6, tj. wysiewać 2-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C. Co najmniej 30 pasaży.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)