Kluczowe dokumenty
C-4 II
88102701, human cervix, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
C-4 II, 88102701
pochodzenie biologiczne
human cervix
opakowanie
tube of 5 μg 88102701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88102701-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak szyjki macicy rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Z raka szyjki macicy 41-letniej kobiety rasy kaukaskiej. Komórki tworzą rozprzestrzeniające się, głównie jednowarstwowe, kolonie nabłonkowe z hemicystami, które są charakterystyczne dla nabłonka transportującego i reagują na stłoczenie przez oddzielenie i zrzucenie. Komórki te zachowały właściwości różnicowania komórek podstawnych w długotrwałej hodowli i wykazują G6PD typu B. Stwierdzono, że komórki C-4 II zawierają sekwencje DNA wirusa brodawczaka ludzkiego 18 (HPV-18) i wykazują ekspresję RNA HPV-18.
Zastosowanie
Badania różnicowania
pożywka hodowlana
Waymouth's MB 752/1 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:10, tj. wysiać 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)