Kluczowe dokumenty
3T6 Swiss Albino
86120801, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
3T6 Swiss Albino, 86120801
pochodzenie biologiczne
mouse embryo
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 40
morfologia
Fibroblast
produkty
Collagen and hyaluronic acid
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Produkt utracił inhibicję kontaktową
Pochodzenie linii komórkowej
Fibroblast zarodkowy myszy Swiss Albino
Opis linii komórkowej
Pochodząca z embrionów myszy szwajcarskiej linia komórkowa wydziela kolagen i kwas hialuronowy. W przeciwieństwie do 3T3, linia 3T6 nie jest zahamowana kontaktowo.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:5 do 1:20, tj. wysiać 5x1 000 do 3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)