PAP 7
Reactivity: Anti-Papaya Proteinase 4, 86080701
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
P3X63Ag8.653
Reaktywność
Anti-Papaya Proteinase 4
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz P3X63Ag8.653 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało rozpoznaje proteinazę papai 4. Nie rozpoznaje proteinazy papai omega, papainy ani chymopapainy. Złożone do celów patentowych.
Immunogen
Mieszanina proteinaz papai omega i 4
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)