WX310
85022818, mouse unknown/unspecified, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
WX310, 85022818
pochodzenie biologiczne
mouse unknown/unspecified
opakowanie
tube of 5 μg 85022818-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85022818-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Guz myszy o nieznanym pochodzeniu
Opis linii komórkowej
Ta mysia linia komórek nowotworowych jest nieznanego pochodzenia i zawiera amplifikowany onkogen myc.
Zastosowanie
Badania nad onkogenem myc
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) od 1:5 do 1:10, tj. wysiać 1-2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)