3T3 szwajcarski albinos
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85022108, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse embryo
opakowanie
tube of 5 μg 85022108-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85022108-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 40; hypertriploid
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Produkt utracił inhibicję kontaktową
Pochodzenie linii komórkowej
Fibroblast zarodkowy myszy Swiss Albino
Opis linii komórkowej
Ewoluowały w warunkach sprzyjających zachowaniu właściwości kontaktowego hamowania proliferacji komórek; wykazują znacznie większą inhibicję kontaktową niż diploidalne fibroblasty świeżo umieszczone w hodowli. Łatwo transformowane przez wirusy polyoma i SV40, co skutkuje zmniejszoną wrażliwością na inhibicję kontaktową. Obecnie komórki utraciły zdolność hamowania kontaktowego.
Zastosowanie
Hamowanie kontaktu i badania nad wirusami: wirusy polyoma i SV40
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:10 do 1:20, tj. wysiać 5x1 000 do 1x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)