Kluczowe dokumenty
PSA1
85011403, mouse embryo, Teratocarcinoma
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
PSA1, 85011403
pochodzenie biologiczne
mouse embryo
opakowanie
tube of 5 μg 85011403-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011403-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
n = 40
morfologia
Teratocarcinoma
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Potworniak zarodka myszy SIM
Opis linii komórkowej
Odporna na tioguaninę i ouabainę pochodna SIM. Podczas hodowli bez komórek zasilających STO jest stymulowany do tworzenia agregatów komórkowych, które różnicują się, tworząc warstwę komórek endodermalnych pokrywających agregaty.
Zastosowanie
Badania nad różnicowaniem i nowotworotwórczością
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Wymaga warstwy podajnika STO.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)